Drukuj
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 1860 PLN
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formuła: C₁₁H₅F₃N₂OS
Temp. topnienia: 278 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052654
Numer CAS: 3335-45-3