Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 2170 PLN
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264.005 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24107180
Numer CAS: 1526564-53-3