Drukuj
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 8360 PLN
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formuła: C₃H₅F₃O₂
MW: 130.066 g/mol
Temp. Wrzenia: 87…88 °C (25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22199791
Numer CAS: 148683-14-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III