Drukuj
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (6-Bromo-3-chloro-3-fluorophenyl)methylamine
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 2180 PLN
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₆BrClFN
MW: 238.485 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096624
Numer CAS: 1499926-64-5
Jednostka: 3259
ADR: 8 III