Drukuj
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48557-1G PC48557-25G PC48557-5G
APOSPC48557-1GEA 319 PLN
APOSPC48557-1G APOSPC48557-25G APOSPC48557-5G
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
1-Iodo-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzene
Formuła: C₉H₅F₆IO₂
MW: 386.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 53.4 °C (0.15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096622
Numer CAS: 1820736-26-2