Drukuj
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, (R)-4-Chloro-3-fluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 981 PLN
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12547495
Numer CAS: 1253790-80-5