Drukuj
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride, (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48537-100MG PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA 627 PLN
APOSPC48537-100MG APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₉F₂N·ClH
MW: 193.622 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11101247
Numer CAS: 1213128-98-3
Jednostka: 3259
ADR: 8 III