Drukuj
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48480-1G PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA 1920 PLN
APOSPC48480-1G APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330.376 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096621
Numer CAS: 1804382-46-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III