Drukuj
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-α,6-dibromo-2-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-3-fluorobenzene
PC48461-1G PC48461-250MG
APOSPC48461-1GEA 3600 PLN
APOSPC48461-1G APOSPC48461-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096619
Numer CAS: 1820741-85-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III