Drukuj
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 1570 PLN
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. topnienia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26958726
Numer CAS: 1696224-75-5