Drukuj
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl]methanol, 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzyl alcohol
PC48437-1G PC48437-250MG PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA 1100 PLN
APOSPC48437-1G APOSPC48437-250MG APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19381748
Numer CAS: 816449-70-4