Drukuj
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 2550 PLN
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16999150
Numer CAS: 1243459-56-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III