Drukuj
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 356 PLN
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅Cl₂FO
Temp. topnienia: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18632530
Numer CAS: 1286734-89-1