Drukuj
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 1380 PLN
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃BrF₆
Temp. Wrzenia: 160…161 °C
Temp. topnienia: –48…–47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06253758
Numer CAS: 320-29-6