Drukuj
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α-Difluoro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzal fluoride
PC48367-1G PC48367-250MG
APOSPC48367-1GEA 1020 PLN
APOSPC48367-1G APOSPC48367-250MG
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 80…90 °C (20 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23843788
Numer CAS: 55805-10-2
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III