Drukuj
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC48363-1G PC48363-500MG PC48363-5G
APOSPC48363-1GEA 1320 PLN
APOSPC48363-1G APOSPC48363-500MG APOSPC48363-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formuła: C₅H₃F₃N₂
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226564
Numer CAS: 132537-44-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III