Drukuj
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Dostawca: Apollo Scientific
PC4836-25G PC4836-5G
APOSPC4836-25GEA 1750 PLN
APOSPC4836-25G APOSPC4836-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Formuła: C₄H₄Cl₂F₃I
Temp. Wrzenia: 65 °C (25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042242
Numer CAS: 679-69-6