Drukuj
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC48357-1G PC48357-250MG
APOSPC48357-1GEA 2760 PLN
APOSPC48357-1G APOSPC48357-250MG
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formuła: C₇H₃BrFNO
MW: 216.007 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541880
Numer CAS: 1445995-78-7