Drukuj
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 290 PLN
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₂Br₂F₄
MW: 321.892 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28784690
Numer CAS: 1804417-25-1