Drukuj
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 2320 PLN
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formuła: C₇H₄FNO
Temp. topnienia: 43…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19374434
Numer CAS: 1267061-18-6