Drukuj
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48338-250MG PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA 2150 PLN
APOSPC48338-250MG APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24107103
Numer CAS: 1524902-93-9