Drukuj
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methyl-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline, 3-Amino-2-methylphenyl triflate
PC48334-1G PC48334-250MG
APOSPC48334-1GEA 1220 PLN
APOSPC48334-1G APOSPC48334-250MG
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₈H₈F₃NO₃S
MW: 255.214 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26407437
Numer CAS: 1820706-98-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III