Drukuj
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-(Trifluoromethyl)-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 870 PLN
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₈H₅F₆NO₃S
MW: 309.186 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26407433
Numer CAS: 1820740-69-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III