Drukuj
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 450 PLN
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.024 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12911577
Numer CAS: 1184915-45-4