Drukuj
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC48319-1G PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA 2840 PLN
APOSPC48319-1G APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇H₄F₃N₃
Temp. topnienia: 170…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18261102
Numer CAS: 1211514-97-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III