Drukuj
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 633 PLN
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₃
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06823830
Numer CAS: 331-41-9