Drukuj
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4821-1G PC4821-5G
APOSPC4821-1GEA 691 PLN
APOSPC4821-1G APOSPC4821-5G
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
Formuła: C₈H₅F₃N₂O
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100036
Numer CAS: 159981-18-7