Drukuj
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 473 PLN
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formuła: C₈H₁₁F₃O₃
MW: 212.166 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458103
Numer CAS: 117015-42-6