Drukuj
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48027-1G PC48027-250MG
APOSPC48027-1GEA 3340 PLN
APOSPC48027-1G APOSPC48027-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28398041
Numer CAS: 1677706-23-8