Drukuj
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 3920 PLN
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31915844
Numer CAS: 2092617-72-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III