Drukuj
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48003-1G PC48003-250MG PC48003-5G
APOSPC48003-1GEA 145 PLN
APOSPC48003-1G APOSPC48003-250MG APOSPC48003-5G
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12911527
Numer CAS: 530145-59-6