Drukuj
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]anisole
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 319 PLN
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₁₁H₉F₃N₂O
MW: 242.197 g/mol
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039275
Numer CAS: 380905-15-7