Drukuj
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4677-1G PC4677-5G
APOSPC4677-1GEA 789 PLN
APOSPC4677-1G APOSPC4677-5G
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
6-Chloro-1H-perfluorohexane
Formuła: C₆HClF₁₂
Temp. Wrzenia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153754
Numer CAS: 307-22-2