Drukuj
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4612-1G PC4612-500MG PC4612-5G
APOSPC4612-1GEA 1510 PLN
APOSPC4612-1G APOSPC4612-500MG APOSPC4612-5G
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile 97%
2-(4-Bromophenyl)-2-[4-(4-fluorobenzoyl)phenyl]acetonitrile
Formuła: C₂₁H₁₃BrFNO
MW: 394.236 g/mol
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792170
Numer CAS: 339115-52-5