Drukuj
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-1,1,1-trifluoropropane
PC4603-1G PC4603-5G PC4603-500MG
APOSPC4603-1GEA 400 PLN
APOSPC4603-1G APOSPC4603-5G APOSPC4603-500MG
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
3,3,3-Trifluoropropylamine
Formuła: C₃H₆F₃N
MW: 113.082 g/mol
Temp. Wrzenia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01694854
Numer CAS: 460-39-9
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III