Drukuj
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450577-1G PC450577-250MG PC450577-5G
APOSPC450577-1GEA 2210 PLN
APOSPC450577-1G APOSPC450577-250MG APOSPC450577-5G
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Formuła: C₅H₂Cl₂F₆
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31560943
Numer CAS: 1256353-27-1