Drukuj
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 1760 PLN
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₁H₅F₆N
MW: 265.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28137310
Numer CAS: 91915-68-3