Drukuj
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 5920 PLN
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Formuła: C₃H₅F₂NO₃
MW: 141.074 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28137318
Numer CAS: 148628-50-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III