Drukuj
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Dostawca: Apollo Scientific
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 1240 PLN
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Formuła: C₁₀H₂₂F₃NOSi
MW: 257.368 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…66 °C (5 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730306
Numer CAS: 208331-60-6