Drukuj
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 3630 PLN
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formuła: C₄H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 128…129 °C (760 mm Hg)
Gęstość: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077603
Numer CAS: 83706-94-9
Jednostka: 1987
ADR: 3,III