Drukuj
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 3820 PLN
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formuła: C₄H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 118,5 °C (60 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092907
Numer CAS: 83706-98-3
Jednostka: 1987
ADR: 3,III