Drukuj
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Dostawca: Apollo Scientific
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 1240 PLN
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formuła: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Temp. Wrzenia: 69…70 °C (6 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730298
Numer CAS: 1922958-24-4