Drukuj
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Dostawca: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 1190 PLN
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formuła: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Temp. Wrzenia: 78…79 °C (6 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730297
Numer CAS: 1922958-25-5