Drukuj
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Dostawca: Apollo Scientific
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 1240 PLN
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formuła: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
MW: 258.353 g/mol
Temp. Wrzenia: 66…67 °C (8 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730296
Numer CAS: 1254592-76-1