Drukuj
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC450500-1G PC450500-250MG
APOSPC450500-1GEA 4800 PLN
APOSPC450500-1G APOSPC450500-250MG
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate)
Formuła: C₆F₁₂O₂·2K
MW: 410.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27918470
Numer CAS: 127802-89-5