Drukuj
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC450490-1G PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-1GEA 627 PLN
APOSPC450490-1G APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Formuła: C₃H₃ClF₂O₂
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (150 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24141311
Numer CAS: 111022-16-3
Jednostka: 2742
ADR: 6.1+3+8,II