Drukuj
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC450488-1G PC450488-250MG
APOSPC450488-1GEA 4600 PLN
APOSPC450488-1G APOSPC450488-250MG
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine
Formuła: C₁₃H₁₁F₁₂NO₂
MW: 441.213 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29765768
Numer CAS: 5771-96-0