Drukuj
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC450487-1G PC450487-250MG
APOSPC450487-1GEA 4600 PLN
APOSPC450487-1G APOSPC450487-250MG
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide
Formuła: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301.185 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28901334
Numer CAS: 1980087-07-7