Drukuj
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC45032-100MG PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA 240 PLN
APOSPC45032-100MG APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formuła: C₁₀H₇FO
MW: 162.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077540
Numer CAS: 3132-92-1