Drukuj
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 290 PLN
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₅BrF₃NO₃
MW: 300.029 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527568
Numer CAS: 453565-89-4